Få mere at vide
Histidin (L-Histidin), LoGiCal
Beskrivelse
Histidin (L-Histidin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Histidine |
| CAS | 71-00-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Histidine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propansyre |
| Vis mere |