Få mere at vide
Histidin (L-Histidin), LoGiCal
Artikelnummer. 30462027
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462027 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462027 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1526.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Histidin (L-Histidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
CAS 71-00-1
Analyt- eller komponentnavne L-Histidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-
InChI formel InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 155,0695 g/mol