Få mere at vide
Histidinhydrochloridmonohydrat (L-Histidinhydrochloridmonohydrat), Mikromol™
Artikelnummer. 17922456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17922456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17922456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1567.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Histidinhydrochloridmonohydrat (L-Histidinhydrochloridmonohydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histidine hydrochloride monohydrate
CAS 5934-29-2
Analyt- eller komponentnavne Histidine hydrochloride monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
SMIL O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyre; hydrerer; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Mængde 250 mg
Formel vægt 209,0567 g/mol