Få mere at vide
Histapyrrodine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050813
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050813 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050813 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3102.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Histapyrrodine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histapyrrodine Hydrochloride
CAS 6113-17-3
Analyt- eller komponentnavne Histapyrrodine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine hydrochloride (1:1), N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine monohydrochloride, 1-(2-N-Benzylanilinoethyl)pyrrolidine hydrochloride, 1-[2-(N-Benzylanilino)ethyl]pyrrolidine monohydrochloride, 2-(1-Pyrrolidyl)ethylphenylbenzylamine hydrochloride, Calcistin, Domistan, Histapyrrodine hydrochloride, Luvistin, monohydrochloride, N-Benzyl-N-phenyl-2-pyrrolidinoethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-3-9-18(10-4-1)17-21(19-11-5-2-6-12-19)16-15-20-13-7-8-14-20;/h1-6,9-12H,7-8,13-17H2;1H
SMIL Cl.C(CN1CCCC1)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn N-benzyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)aniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 316.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 316.1706 g/mol