Få mere at vide
Histamine, TRC
Artikelnummer. 30041306
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041306 250 mg
30040775 1 g
30041146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH436503250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-45-6
Molekylær formel C5 H9 N3
Molekylvægt (g/mol) 111.15
Synonym 1H-Imidazole-5-ethanamine, 1H-Imidazole-4-ethanamine (9CI), Histamine (8CI), 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethylamine, 2-(3H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(4-Imidazolyl)ethanamine, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)imidazole, 5-Imidazoleethylamine, Eramin, Ergamine, Ergotidine, Imidazole-4-ethylamine, NSC 33792, β-Imidazolyl-4-ethylamine
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine
SMIL NCCc1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Formel vægt 111.0796