Få mere at vide
Histamin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Histamin hæmmer syntesen af IL-2 ogγ -IFN i mononukleære celler i perifert blod og lipopolysaccharid-induceret syntese af TNF-α i monocytter via H2-receptoraktivering. Det er et kraftigt stimulerende middel til mavesekretion, en sammentrækning af bronkial glat muskulatur, en vasodilator og også en centralt virkende neurotransmitter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
γ -IFN i mononukleære celler i perifert blod og lipopolysaccharid-induceret syntese af TNF-α i monocytter via H2-receptoraktivering. Det er et kraftigt stimulerende middel til mavesekretion, en sammentrækning af bronkial glat muskulatur, en vasodilator og også en centralt virkende neurotransmitter.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol og varm chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 C °Hygroskopisk. Håndter og opbevar under inert gas. Luftfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Histamine |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2012 |
| Merck Index | 14,4719 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,and hot chloroform. |
| IUPAC navn | 2-(lH-imidazol-5-yl)ethanamin |
| Formel vægt | 111.15 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Histamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-4-ethanamine