Få mere at vide
Histamine Phosphate, Mikromol™
Artikelnummer. 18042800
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18042800 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1666.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Histamine Phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine Phosphate
CAS 51-74-1
Analyt- eller komponentnavne Histamine Phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
SMIL NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;phosphoric acid
Molekylvægt (g/mol) 307.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 307.0334 g/mol