Få mere at vide
Histamine phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16452019 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16452019 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0129
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine phosphate
Fysisk form Solid
CAS 51-74-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H15N3O8P2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Histamine diphosphate
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (325.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (4.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL NCCC1=CNC=N1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 307.14
Formel vægt 307.14
Procent renhed 98.0%