Få mere at vide
Histamine H4R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1560.00 DKK - 3580.00 DKK
Tekniske data
Antigen Histamine H4R
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Form Purified
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18345776
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-03549-20UL
20 μL
1560.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18310906
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-03549-100UL
100 μL
3580.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Histamine H4R Polyclonal specifically detects Histamine H4R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
Histamine H4R
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
AXOR35H4, GPCR105MGC133027, G-protein coupled receptor 105, GPRv53histamine H4 receptor, H4Rpfi-013, HH4RBG26, histamine receptor H4, Pfi-013, SP9144
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 194-304 of human Histamine H4R (NP_067637.2).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
GPCR, Immunology, Innate Immunity
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
59340
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater