Få mere at vide
Histamine diphosphate, 98%
Artikelnummer. 15493739
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493739 5 g 5g
15403749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61088.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Endogen H1- og H2-agonist
Histamin diphosphat er en potent agonist af histaminreceptorer. Det aktiverer nitrogenoxidsyntetase og er en potent vasodilator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Histamin diphosphat er en potent agonist af histaminreceptorer. Det aktiverer nitrogenoxidsyntetase og er en potent vasodilator.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-74-1
Molekylær formel C5H15N3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 307.14
MDL nummer MFCD00064316
InChI nøgle ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine acid phosphate, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine bis phosphate, histamine biphosphate, histamine dihydrogen phosphate, histamine phosphate 1:2, histamine phosphate, 1h-imidazole-4-ethanamine, phosphate 1:2, histamine phosphate usp, histamine positive, 4-2-aminoethyl imidazole bis dihydrogen phosphate
PubChem CID 65513
ChEBI CHEBI:51193
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine diphosphate
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4719
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamin;phosphorsyre
Formel vægt 307.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver