Få mere at vide
Histamindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17970855
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970855 5 g
17952325 1 g
17912335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17970855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH4365005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-92-8
Molekylær formel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 184.07
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Formel vægt 183.033
Procent renhed >95%