Få mere at vide
R&D Systems™ Histamine dihydrochloride
Artikelnummer. 18792464
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792464 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792464 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3545/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 DKK
    858.90 DKK / 50mg
    Spare 49.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous histamine receptor agonist
Endogenous agonist at histamine receptors (H1-4). Released from mast cells and basophils and exhibits inflammatory, vasodilatory and bronchoconstrictory activity. Stimulates gastric acid secretion and acts as a neurotransmitter in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine dihydrochloride
CAS 56-92-8
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C5H11Cl2N3
Formel vægt 184.07
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 184.06