Få mere at vide
Histamin Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962106
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962106 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17962106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3010.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Histamin Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnavne Histamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 184.07
Mængde 250 mg
Formel vægt 183,033 g/mol