Få mere at vide
Histamin Dihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462754
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462754 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462754 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3010.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnavne Histamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 184.07
Mængde 10 mg
Formel vægt 183,033 g/mol