Få mere at vide
Histamindihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10583311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583311 5 g Glasflaske 5g
10593501 25 g Glasflaske 25g
10503511 100 g Glasflaske 100g
11996251 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10583311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150620050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-92-8
Molekylær formel C5H11Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 184.06
MDL nummer MFCD00012703
InChI nøgle PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC navn 2-(lH-imidazol-5-yl)ethanamin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine dihydrochloride
Smeltepunkt 249,0 °C til 252,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% (105 °C) maksimalt.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 25315
Merck Index 154756
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, frit opløselig i methanol
Formel vægt 184.07
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Histamine dihydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.