Få mere at vide
Histamine dihydrochloride, 98+%
Artikelnummer. p-7045037
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11387276
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09198.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Histamin dihydrochlorid har vist sig at aktivere nitrogenoxidsyntetase og undertrykke eller hæmme dannelsen af reaktive oxygenarter (ROS). Inhibering af ROS med histamin-dihydrochlorid muliggør aktivering af T-celler og NK-celler med IL-2. I en rottemodel undertrykte histamin-dihydrochlorid ROS genereret af Kupffer-celler gennem H2-histaminreceptoren. Det er en potent vasodilator og endogen histaminreceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Histamin dihydrochlorid har vist sig at aktivere nitrogenoxidsyntetase og undertrykke eller hæmme dannelsen af reaktive oxygenarter (ROS). Inhibering af ROS med histamin-dihydrochlorid muliggør aktivering af T-celler og NK-celler med IL-2. I en rottemodel undertrykte histamin-dihydrochlorid ROS genereret af Kupffer-celler gennem H2-histaminreceptoren. Det er en potent vasodilator og endogen histaminreceptoragonist.
Opløselighed
Meget opløselig i vand og methanol. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-92-8
Molekylær formel C5H11Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 184.06
MDL nummer MFCD00012703
InChI nøgle PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC navn 2-(lH-imidazol-5-yl)ethanamin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine dihydrochloride
Smeltepunkt 245°C to 249°C
Mængde 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Opløselighedsinformation Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Formel vægt 184.07
Procent renhed ≥98%