Få mere at vide
Histamin dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11387276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387276 5 g 5g
11397276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09198.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.48 DKK
    408.65 DKK / 5g
    Spare 45.83 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184,06 g/mol
Histamin dihydrochlorid har vist sig at aktivere nitrogenoxidsyntetase og undertrykke eller hæmme dannelsen af reaktive oxygenarter (ROS). Inhibering af ROS med histamin-dihydrochlorid muliggør aktivering af T-celler og NK-celler med IL-2. I en rottemodel undertrykte histamin-dihydrochlorid ROS genereret af Kupffer-celler gennem H2-histaminreceptoren. Det er en potent vasodilator og endogen histaminreceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Histamin dihydrochlorid har vist sig at aktivere nitrogenoxidsyntetase og undertrykke eller hæmme dannelsen af reaktive oxygenarter (ROS). Inhibering af ROS med histamin-dihydrochlorid muliggør aktivering af T-celler og NK-celler med IL-2. I en rottemodel undertrykte histamin-dihydrochlorid ROS genereret af Kupffer-celler gennem H2-histaminreceptoren. Det er en potent vasodilator og endogen histaminreceptoragonist.
Opløselighed
Meget opløselig i vand og methanol. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-92-8
Molekylær formel C5H11Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 184.06
MDL nummer MFCD00012703
InChI nøgle PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC navn 2-(lH-imidazol-5-yl)ethanamin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine dihydrochloride
Smeltepunkt 245 °C til 249 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand og methanol. Opløselig i ethanol.
Formel vægt 184.07
Procent renhed ≥98%