Få mere at vide
Histamin dihydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309574
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309574 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309574 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14213050WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Analyt- eller komponentnavne Histamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMIL Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamin; dihydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 184.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 183,033 g/mol