missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ HIST1H2BN Recombinant Protein
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Beskrivelse
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Tekniske data
Adgangsnummer | AAH11372 |
Til brug med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulering | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-id (Entrez) | 8341 |
Molekylvægt (g/mol) | 44 |
Navn | HIST1H2BN (Human) Recombinant Protein (P01) |
pH-område | 8 |
Fremstillingsmetode | In vitro wheat germ expression system |
Oprensningsmetode | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Kvalitetskontrol test | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Abnova™ HIST1H2BN Recombinant Protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion