Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udføre FPLC oprensning af poly-histidin-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, en modificeret nitrilotrieddikesyre (NTA). Superflow 6 støtte ladet med divalent nikkel (Ni+2).
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj kapacitet– binder mere end 20 mg His-mærket GFP pr. ml harpiks ved en lineær strømningshastighed på 300 cm/time
Høj renhed– giver mere end 80 % renhed af eluerede fraktioner, når det bruges til at oprense fra lysater
Alsidig– kan bruges til at oprense proteiner under native og denaturerende betingelser
Robust– stærkt tværbundne perler tolererer lineære strømningshastigheder op til 1200 cm/time
Kompatibel– opretholder funktion i en lang række kemikalier og pH-forhold
Omkostningseffektiv– konkurrencedygtig pris harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Mellem til stor skala FPLC oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mg His-Tagged GFP-binding pr. ml harpiks |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 1 L |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | Divalent nikkel, metalchelat |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |