Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Artikelnummer. 13414199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13414199 1 L 1 L
13484189 10 mL 10ml
13404199 50 mL 50ml
13494189 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13414199 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25217
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udføre FPLC oprensning af poly-histidin-mærkede proteiner med denne nitrilotrieddikesyre (NTA) modificeret Superflow 6 støtte ladet med divalent nikkel (Ni+2).
Udføre FPLC oprensning af poly-histidin-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, en modificeret nitrilotrieddikesyre (NTA). Superflow 6 støtte ladet med divalent nikkel (Ni+2).
Yderligere information og online bestilling
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose er en stærkt tværbundet, holdbar harpiks, der ikke komprimeres ved strømningshastigheder, der bruges til mellem- eller storskala FPLC oprensninger. Harpiksen holder godt til en række kemikalier og pH-værdier og er kompatibel med almindelige rengøringsprocedurer. Sammenlignet med cobalt og andre ligander, der anvendes til immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC), giver nikkel større kapacitet til His-mærket proteinoprensning. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose udviser en høj dynamisk bindingskapacitet på tværs af en række strømningshastigheder, hvilket gør den til et fremragende valg til oprensninger i større skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– binder mere end 20 mg His-mærket GFP pr. ml harpiks ved en lineær strømningshastighed på 300 cm/time
  • Høj renhed– giver mere end 80 % renhed af eluerede fraktioner, når det bruges til at oprense fra lysater
  • Alsidig– kan bruges til at oprense proteiner under native og denaturerende betingelser
  • Robust– stærkt tværbundne perler tolererer lineære strømningshastigheder op til 1200 cm/time
  • Kompatibel– opretholder funktion i en lang række kemikalier og pH-forhold
  • Omkostningseffektiv– konkurrencedygtig pris harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Mellem til stor skala FPLC oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mg His-Tagged GFP-binding pr. ml harpiks
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 1 L
Mål His-mærket protein
Type Agarose
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin