Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Artikelnummer. 13404199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13404199 50 mL 50ml
13414199 1 L 1 L
13484189 10 mL 10ml
13494189 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13404199 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25215
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udføre FPLC oprensning af poly-histidin-mærkede proteiner med denne nitrilotrieddikesyre (NTA) modificeret Superflow 6 støtte ladet med divalent nikkel (Ni+2).
Udføre FPLC oprensning af poly-histidin-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, en modificeret nitrilotrieddikesyre (NTA). Superflow 6 støtte ladet med divalent nikkel (Ni+2).
Yderligere information og online bestilling
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose er en stærkt tværbundet, holdbar harpiks, der ikke komprimeres ved strømningshastigheder, der bruges til mellem- eller storskala FPLC oprensninger. Harpiksen holder godt til en række kemikalier og pH-værdier og er kompatibel med almindelige rengøringsprocedurer. Sammenlignet med cobalt og andre ligander, der anvendes til immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC), giver nikkel større kapacitet til His-mærket proteinoprensning. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose udviser en høj dynamisk bindingskapacitet på tværs af en række strømningshastigheder, hvilket gør den til et fremragende valg til oprensninger i større skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– binder mere end 20 mg His-mærket GFP pr. ml harpiks ved en lineær strømningshastighed på 300 cm/time
  • Høj renhed– giver mere end 80 % renhed af eluerede fraktioner, når det bruges til at oprense fra lysater
  • Alsidig– kan bruges til at oprense proteiner under native og denaturerende betingelser
  • Robust– stærkt tværbundne perler tolererer lineære strømningshastigheder op til 1200 cm/time
  • Kompatibel– opretholder funktion i en lang række kemikalier og pH-forhold
  • Omkostningseffektiv– konkurrencedygtig pris harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Mellem til stor skala FPLC oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mg His-Tagged GFP-binding pr. ml harpiks
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 50 mL
Mål His-mærket protein
Type Agarose
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, 50 mL.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Nickel(II) sulfate hexahydrate(1:1:6)