Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-harpiks
Artikelnummer. 10449164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10449164 10 mL -
10038124 100 mL 100ml
10459164 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10449164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88221
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rens His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af højkapacitets nikkel-NTA (nitrilotrieddikesyre) metalchelatperler, spin-kolonner og -plader.
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
  • Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
  • Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
  • Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
  • Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt, der indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner (opbevares ved 4°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HisPur Ni-NTA Resin
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 10 mL
Mål His-mærket protein
Type Resin
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Bindende Kapacitet Op til 60 mg 6xHis-mærket proteinbinding pr. ml resin