Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification Kit, 3 ml
Artikelnummer. 11892104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Sæt med 5 kolonner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
11892104 Sæt med 5 kolonner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11892104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88229
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rens His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af højkapacitets nikkel-NTA (nitrilotrieddikesyre) metalchelatperler, spin-kolonner og -plader.
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
  • Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
  • Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
  • Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
  • Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 ml/kolonne
Oversigt HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 3 ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Oprensning af op til 180 mg His-mærket protein pr. kolonne
• HisPur Ni-NTA spin-kolonner, 3 ml, 5 kolonner
• Fosfatbufret saltvand (10X), 30 ml
• Imidazol (2M), 25 ml
• Kolonnepropper, 5 propper
Opbevares ved 4°C.
Produktlinje HisPur
Mængde Sæt med 5 kolonner
Mål His-mærket protein
Type Spinkolonne-sæt
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Tilstrækkelig til 180 mg His-mærket protein pr. kolonne
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin