Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA spin-kolonner, 0,2 ml
Artikelnummer. 12393730 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12393730 25 kolonner Pakke med 25
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12393730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88224
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Rens His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af højkapacitets nikkel-NTA (nitrilotrieddikesyre) metalchelatperler, spin-kolonner og -plader.
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
  • Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
  • Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
  • Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
  • Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HisPur™ Ni-NTA spin-kolonner, 0,2 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 25 kolonner
Mål His-mærket protein
Type Spin-kolonne
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Ni-NTA Spin Columns, 0.2 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate