Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA spin-kolonner, 3 ml
Artikelnummer. 12333740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12333740 5 kolonner Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12333740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88226
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rens His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af højkapacitets nikkel-NTA (nitrilotrieddikesyre) metalchelatperler, spin-kolonner og -plader.
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
  • Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
  • Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
  • Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
  • Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HisPur Ni-NTA spin-kolonner, 3 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 5 kolonner
Mål His-mærket protein
Type Spin-kolonne
Stationær fase Divalent nikkel, metalchelat
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Kapacitet (metrisk) 3 mL