Beskrivelse
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
- Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
- Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
- Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
- Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
- Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
- Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
- Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
- Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
- I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml/kolonne |
| Oversigt | HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 1 ml |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Oprensning af op til 60 mg His-mærket protein pr. kolonne • HisPur Ni-NTA spin-kolonner, 1 ml, 5 kolonner • Fosfatbufret saltvand (10X), 30 ml • Imidazol (2M), 8 ml • Kolonnepropper, 5 propper Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | Sæt med 5 kolonner |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Spinkolonne-sæt |
| Stationær fase | Divalent nikkel, metalchelat |
| Tilstrækkelig til | 60 mg His-mærket protein pr. kolonne |
| Format | Spin-kolonne |
| Vis mere |