Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification-sæt, 0,2 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
- Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
- Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
- Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
- Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
- Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
- Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
- Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
- Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
- I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0,2 ml/kolonne |
| Oversigt | HisPur Ni-NTA Spin Purification-sæt, 0,2 ,ml |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Oprensning af op til 12 mg His-mærket protein pr. kolonne • HisPur Ni-NTA spin-kolonner, 0,2 ml, 25 kolonner • Fosfatbufret saltvand (10X), 30 ml • Imidazol (2M), 8 ml • Opsamlingsrør, 80 rør • Kolonnepropper, 25 propper Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | Sæt med 25 kolonner |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Spinkolonne-sæt |
| Stationær fase | Divalent nikkel, metalchelat |
| Tilstrækkelig til | 12 mg His-mærket protein pr. kolonne |
| Format | Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- X25 HISPUR NI-NTA PURIFICATION KIT
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate,sodium chloride, disodium hydrogenorthophosphate, imidazole