Beskrivelse
Udfør rutinemæssig affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Resin, en højkapacitets, højtydende nikkel-IMAC-resin.
Den specielt fremstillede nikkel-NTA-støtte består af agaroseperler derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) chelaterings-gruppen og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+). Den immobiliserede metalaffinitetskromatografi (IMAC) resin giver enestående bindingskapacitet og præstation til rekombinant His-mærket proteinoprensning.
HisPur Ni-NTA Resin fås i flere pakkestørrelser af resinopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højtydende His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala.
Højdepunkter:
- Høj kapacitet – bind op til 60 mg 6xHis-mærket protein pr. milliliter resin
- Alsidig – oprens proteiner under native eller denaturerende betingelser
- Kompatibel – brug sammen med Thermo Scientific Cell Lysis Reagent og en række bufferadditiver
- Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulk-resin, spin-kolonner og kromatografipatroner
- Omkostningseffektiv – genbrug det samme parti resin mindst fem gange
- Nem at bruge – præ-formulerede buffere tilgængelige til sætformater
Tilgængelige formater:
- Resinopslæmninger – tværbundne 6 % agaroseperler; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Spin-kolonner – 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
- Oprensningssæt – komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner – kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
- I bulk og brugerdefinerede – lad os kende dine behov for bulk HisPur Ni-NTA Resin
Inkluderer:
Sæt indeholder HisPur Ni-NTA-kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HisPur Ni-NTA spin-kolonner, 1 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 5 kolonner |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Spin-kolonne |
| Stationær fase | Divalent nikkel, metalchelat |
| Format | Spin-kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- HisPur Ni-NTA Resin
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt, hydrate