Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetiske perler
Artikelnummer. p-4589196 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13484289
Brand: Thermo Scientific™ 88832
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner i manuelle eller automatiserede formater med højkapacitets nikkel-IMAC Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiske perler.
Udfør affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner i manuelle eller automatiserede formater med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiske perler, højkapacitets nikkel-IMAC perler.
Yderligere information og online bestilling
Den blokerede magnetiske perleoverflade er derivatiseret med nitrilotrieddikesyre (NTA) cheleringsdel og fyldt med divalente nikkelioner (Ni2+ ). De immobiliserede metalaffinitetskromatografi-perler (IMAC) giver høj bindingskapacitet med meget lav baggrund. De HisPur –Ni NTA Magnetic Beads kan bruges både manuelt med et magnetisk stativ såvel som med automatiserede platforme som f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher instrumenter til høje –gennemløbsbehov.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– tilsvarende eller højere bindingskapacitet end Ni-NTA magnetiske perler fra andre leverandører
  • Lav uspecifik binding– perleoverfladen er forblokeret, og protokollen giver optimerede buffere til oprensning
  • Hurtig– protokollen er afsluttet på 1 time
  • Skalerbar– behandle mikroliter til milliliter prøvevolumener
  • Alsidig– oprense proteiner under anvendelse af native eller denaturerende betingelser
  • Reagens kompatibel– kan bruges sammen med almindelige cellelysereagenser og en række pufferadditiver
  • Flere formater– proteinkobling til perlerne og downstream-applikationer kan udføres både manuelt og på en automatiseret platform (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Koncentration Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Indhold og opbevaring Store at 4°C
Partikelstørrelse 1 μm
Produktlinje HisPur
Mængde 10 mL
Protein form Recombinant
Mål His
Type Magnetic Affinity Bead
Ligand type Nickel-NTA
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, sulphuric acid