Beskrivelse
Udfør affinitetsoprensning af His-mærkede fusionsproteiner i manuelle eller automatiserede formater med Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA magnetiske perler, højkapacitets nikkel-IMAC perler.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj kapacitet– tilsvarende eller højere bindingskapacitet end Ni-NTA magnetiske perler fra andre leverandører
Lav uspecifik binding– perleoverfladen er forblokeret, og protokollen giver optimerede buffere til oprensning
Hurtig– protokollen er afsluttet på 1 time
Skalerbar– behandle mikroliter til milliliter prøvevolumener
Alsidig– oprense proteiner under anvendelse af native eller denaturerende betingelser
Reagens kompatibel– kan bruges sammen med almindelige cellelysereagenser og en række pufferadditiver
Flere formater– proteinkobling til perlerne og downstream-applikationer kan udføres både manuelt og på en automatiseret platform (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Slurry: 12,5 mg/ml, 1,25% faste stoffer |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Partikelstørrelse | 1μ m |
| Form | Væske |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 2 mL |
| Protein form | Rekombinant |
| Mål | Hans |
| Type | Magnetisk affinitetsperle |
| Ligand type | Nikkel-NTA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ni-NTA Magnetic Beads
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid