Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobolt Superflow Agarose
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Udfør høj renhed, storskala oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Kobolt Superflow Agarose, en tetradentat-chelaterende Superflow 6 støtte ladet med divalent kobolt.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Robust– stærkt tværbundet 6% agarose Superflow perlestøtte tolererer lineære strømningshastigheder op til 1200 cm/time med minimal udvaskning af kobolt på grund af en tetradentate chelator
Høje udbytter– binder 20 mg 6xHis-GFP pr. ml harpiks ved en lineær flowhastighed på 150 cm/time, kan binde mere end 30 mg pr. ml harpiks afhængigt af flowhastighed
Høj renhed– specificitet af cobaltbinding til histidin-tag resulterer generelt i elueringsfraktioner med mindre end 10 % kontaminering af ikke-specifikke proteiner
Kompatibel– bevarer funktionen efter udsættelse for en lang række kemikalier og pH-værdier
Omkostningseffektiv– harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Stor skala FPLC oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | Metalchelat, divalent kobolt |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |