Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobolt Superflow Agarose
Artikelnummer. 13474179 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13474179 10 mL 10ml
13484179 1 L 1 L
13414189 250 mL 250ml
13404189 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13474179 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25228
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør høj renhed, storskala oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner med denne tetradentat-chelaterende Superflow 6 støtte ladet med divalent kobolt.
Udfør høj renhed, storskala oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner med Thermo Scientific™ HisPur Kobolt Superflow Agarose, en tetradentat-chelaterende Superflow 6 støtte ladet med divalent kobolt.
Yderligere information og online bestilling
HisPur Kobolt Superflow Agarose er en stærkt tværbundet, holdbar harpiks, der ikke komprimeres ved strømningshastigheder, der bruges til mellem- til storskala FPLC oprensninger. Harpiksen holder godt til en række kemikalier og pH-værdier og er kompatibel med almindelige rengøringsprocedurer. Sammenlignet med nikkel og andre ligander, der almindeligvis anvendes til immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC), giver kobolt større specificitet for His-mærket proteinoprensning. Den specifikke binding af HisPur Kobolt Superflow Agarose resulterer i renere elueringsfraktioner, hvilket reducerer behovet for ekstra poleringstrin.
Højdepunkter:
  • Robust– stærkt tværbundet 6% agarose Superflow perlestøtte tolererer lineære strømningshastigheder op til 1200 cm/time med minimal udvaskning af kobolt på grund af en tetradentate chelator
  • Høje udbytter– binder 20 mg 6xHis-GFP pr. ml harpiks ved en lineær flowhastighed på 150 cm/time, kan binde mere end 30 mg pr. ml harpiks afhængigt af flowhastighed
  • Høj renhed– specificitet af cobaltbinding til histidin-tag resulterer generelt i elueringsfraktioner med mindre end 10 % kontaminering af ikke-specifikke proteiner
  • Kompatibel– bevarer funktionen efter udsættelse for en lang række kemikalier og pH-værdier
  • Omkostningseffektiv– harpiks er stabil gennem flere cyklusser af rengøring og genbrug
Anbefalet til:
Stor skala FPLC oprensning af polyhistidin-mærkede proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 10 mL
Mål His-mærket protein
Type Agarose
Stationær fase Metalchelat, divalent kobolt
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin