Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltrensningskit, 0,2 ml
Artikelnummer. 10341904 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
Sæt med 25 kolonner
Pakningsstørrelse:
0.2ml
Artikelnummer. 10341904
Brand: Thermo Scientific™ 90090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rens forsigtigt His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af cobalt (Co2+) immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) perler, spin-søjler og plader.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin er en immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) støtte til specifik, hurtig og skånsom His-mærket oprensning.
Yderligere information og online bestilling
HisPur Koboltharpikser, -søjler og -sæt bruger en tetradentat-chelaterende harpiks ladet med divalent kobolt (Co 2+ ) for at muliggøre specifik, hurtig og skånsom oprensning af histidin-mærkede fusionsproteiner fra en række prøvetyper. HisPur Cobalt Resin fås i flere pakkestørrelser af harpiksopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højkvalitets His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala. HisPur Cobalt Resin er overlegen i forhold til traditionelle nikkel-baserede immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC) systemer. Sammenlignet med Ni-IDA og tetradentate Ni 2+ chelatharpikser, HisPur Harpiks binder histidin-mærkede proteiner med højere specificitet (mindre off-target-binding) og frigiver dem under mildere forhold (lavere koncentrationer af imidazol). Bruge HisPur Kolonner og patroner for at opnå højrenheds-His-mærkede proteiner uden metalkontamination.
Højdepunkter:
  • Høj renhed– opnå mere end 10 milligram rent His-mærket protein pr. milliliter harpiks uden at optimere imidazolvaskeforhold
  • Lav metaludvaskning– ingen metalkontamination i elueret histidin-mærket proteinprøve
  • Alsidighed– oprense proteiner under native eller denaturerende betingelser; kompatibel med cellelysereagenser og en række bufferadditiver
  • Fleksibilitet– tilgængelig som bulk harpiks eller prædispenserede kolonner, kromatografi kolonner og 96-brønds filterplader
  • Omkostningseffektiv– harpiks kan genbruges flere gange eller kasseres efter engangsbrug
  • Overlegen– yder bedre end andre kommercielt tilgængelige IMAC-harpikser
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger– tværbundet 6% perleformet agarose; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Drej kolonner– 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml søjler
  • Oprensningssæt– komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografi patroner– kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • 96-brønds Spin Plates– foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
  • Bulk og Custom– lad os vide dine behov for bulk HisPur Koboltharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder HisPur Koboltsøjler, ækvilibrerings-/vaskebuffer og elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml/kolonne
Oversigt HisPur Cobalt Spin-rensningssæt, 0,2 ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Rensende∼ 2 mg His-mærket protein pr. søjle
• HisPur Cobalt Spin Columns, 0,2 ml, 25 søjler
• Udlignings-/vaskebuffer, 100 ml
• Elueringsbuffer, 50 ml
• Opsamlingsrør, 80 rør Opbevares
ved 4 °C.
Produktlinje HisPur
Mængde Sæt med 25 kolonner
Mål His-mærket protein
Type Proteinrensningssystem
Stationær fase Metalchelat, divalent kobolt
Tilstrækkelig til 2 mg His-Tagged Protein pr. kolonne
Format Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin