Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobolt spin plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin er en immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) støtte til specifik, hurtig og skånsom His-mærket oprensning.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj renhed– opnå mere end 10 milligram rent His-mærket protein pr. milliliter harpiks uden at optimere imidazolvaskeforhold
Lav metaludvaskning– ingen metalkontamination i elueret histidin-mærket proteinprøve
Alsidighed– oprense proteiner under native eller denaturerende betingelser; kompatibel med cellelysereagenser og en række bufferadditiver
Fleksibilitet– tilgængelig som bulk harpiks eller prædispenserede kolonner, kromatografi kolonner og 96-brønds filterplader
Omkostningseffektiv– harpiks kan genbruges flere gange eller kasseres efter engangsbrug
Overlegen– yder bedre end andre kommercielt tilgængelige IMAC-harpikser
Tilgængelige formater:
- Harpiksopslæmninger– tværbundet 6% perleformet agarose; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Drej kolonner– 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml søjler
- Oprensningssæt– komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografi patroner– kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
- 96-brønds Spin Plates– foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
- Bulk og Custom– lad os vide dine behov for bulk HisPur Koboltharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder HisPur Koboltsøjler, ækvilibrerings-/vaskebuffer og elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 mg/brøndbinding |
| Oversigt | HisPur Kobolt spin plader |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 2 plader |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Spin-plade |
| Stationær fase | Metalchelat, divalent kobolt |
| Format | 96-brønds plade |
| Vis mere |