Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltrensningssæt, 3 ml
Artikelnummer. 11894201 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Sæt med 5 kolonner
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11894201 Sæt med 5 kolonner 3ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11894201 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90092
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Rens forsigtigt His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af cobalt (Co2+) immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) perler, spin-søjler og plader.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin er en immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) støtte til specifik, hurtig og skånsom His-mærket oprensning.
Yderligere information og online bestilling
HisPur Koboltharpikser, -søjler og -sæt bruger en tetradentat-chelaterende harpiks ladet med divalent kobolt (Co 2+ ) for at muliggøre specifik, hurtig og skånsom oprensning af histidin-mærkede fusionsproteiner fra en række prøvetyper. HisPur Cobalt Resin fås i flere pakkestørrelser af harpiksopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højkvalitets His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala. HisPur Cobalt Resin er overlegen i forhold til traditionelle nikkel-baserede immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC) systemer. Sammenlignet med Ni-IDA og tetradentate Ni 2+ chelatharpikser, HisPur Harpiks binder histidin-mærkede proteiner med højere specificitet (mindre off-target-binding) og frigiver dem under mildere forhold (lavere koncentrationer af imidazol). Bruge HisPur Kolonner og patroner for at opnå højrenheds-His-mærkede proteiner uden metalkontamination.
Højdepunkter:
  • Høj renhed– opnå mere end 10 milligram rent His-mærket protein pr. milliliter harpiks uden at optimere imidazolvaskeforhold
  • Lav metaludvaskning– ingen metalkontamination i elueret histidin-mærket proteinprøve
  • Alsidighed– oprense proteiner under native eller denaturerende betingelser; kompatibel med cellelysereagenser og en række bufferadditiver
  • Fleksibilitet– tilgængelig som bulk harpiks eller prædispenserede kolonner, kromatografi kolonner og 96-brønds filterplader
  • Omkostningseffektiv– harpiks kan genbruges flere gange eller kasseres efter engangsbrug
  • Overlegen– yder bedre end andre kommercielt tilgængelige IMAC-harpikser
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger– tværbundet 6% perleformet agarose; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Drej kolonner– 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml søjler
  • Oprensningssæt– komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografi patroner– kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • 96-brønds Spin Plates– foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
  • Bulk og Custom– lad os vide dine behov for bulk HisPur Koboltharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder HisPur Koboltsøjler, ækvilibrerings-/vaskebuffer og elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 ml/kolonne
Oversigt HisPur Cobalt Spin-rensningssæt, 3mL
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Rensende∼ 30 mg His-mærket protein pr. søjle
• HisPur Cobalt Spin-søjler, 3 mL, 5 kolonner
• Udlignings-/vaskebuffer, 225 ml
• Elueringsbuffer, 75 mL Opbevares
ved 4 °C.
Produktlinje HisPur
Mængde Sæt med 5 kolonner
Mål His-mærket protein
Type Proteinrensningssystem
Stationær fase Metalchelat, divalent kobolt
Tilstrækkelig til 2 mg His-Tagged Protein pr. kolonne
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Cobalt Purification Kit, 3 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Imidazole, Sodium chloride