Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Koboltharpiks
Artikelnummer. 10270054 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10270054 100 mL 100ml
10751375 10 mL 10ml
10344300 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10270054 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89965
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Rens forsigtigt His-mærkede rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af cobalt (Co2+) immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) perler, spin-søjler og plader.
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin er en immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) støtte til specifik, hurtig og skånsom His-mærket oprensning.
Yderligere information og online bestilling
HisPur Koboltharpikser, -søjler og -sæt bruger en tetradentat-chelaterende harpiks ladet med divalent kobolt (Co 2+ ) for at muliggøre specifik, hurtig og skånsom oprensning af histidin-mærkede fusionsproteiner fra en række prøvetyper. HisPur Cobalt Resin fås i flere pakkestørrelser af harpiksopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette oprensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader til behov med høj gennemstrømning. Med disse muligheder er højkvalitets His-tag-proteinoprensning mulig i næsten enhver skala. HisPur Cobalt Resin er overlegen i forhold til traditionelle nikkel-baserede immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC) systemer. Sammenlignet med Ni-IDA og tetradentate Ni 2+ chelatharpikser, HisPur Harpiks binder histidin-mærkede proteiner med højere specificitet (mindre off-target-binding) og frigiver dem under mildere forhold (lavere koncentrationer af imidazol). Bruge HisPur Kolonner og patroner for at opnå højrenheds-His-mærkede proteiner uden metalkontamination.
Højdepunkter:
  • Høj renhed– opnå mere end 10 milligram rent His-mærket protein pr. milliliter harpiks uden at optimere imidazolvaskeforhold
  • Lav metaludvaskning– ingen metalkontamination i elueret histidin-mærket proteinprøve
  • Alsidighed– oprense proteiner under native eller denaturerende betingelser; kompatibel med cellelysereagenser og en række bufferadditiver
  • Fleksibilitet– tilgængelig som bulk harpiks eller prædispenserede kolonner, kromatografi kolonner og 96-brønds filterplader
  • Omkostningseffektiv– harpiks kan genbruges flere gange eller kasseres efter engangsbrug
  • Overlegen– yder bedre end andre kommercielt tilgængelige IMAC-harpikser
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger– tværbundet 6% perleformet agarose; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Drej kolonner– 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml søjler
  • Oprensningssæt– komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografi patroner– kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • 96-brønds Spin Plates– foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
  • Bulk og Custom– lad os vide dine behov for bulk HisPur Koboltharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder HisPur Koboltsøjler, ækvilibrerings-/vaskebuffer og elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Form Flydende suspension
Produktlinje HisPur
Mængde 100 mL
Protein form Rekombinant
Mål His-mærket protein
Type Resin
Stationær fase Metalchelat, divalent kobolt
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisPur Cobalt Resin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride