Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Spin Columns, 0,2 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin er en immobiliseret metalchelataffinitet (IMAC) støtte til specifik, hurtig og skånsom His-mærket oprensning.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj renhed– opnå mere end 10 milligram rent His-mærket protein pr. milliliter harpiks uden at optimere imidazolvaskeforhold
Lav metaludvaskning– ingen metalkontamination i elueret histidin-mærket proteinprøve
Alsidighed– oprense proteiner under native eller denaturerende betingelser; kompatibel med cellelysereagenser og en række bufferadditiver
Fleksibilitet– tilgængelig som bulk harpiks eller prædispenserede kolonner, kromatografi kolonner og 96-brønds filterplader
Omkostningseffektiv– harpiks kan genbruges flere gange eller kasseres efter engangsbrug
Overlegen– yder bedre end andre kommercielt tilgængelige IMAC-harpikser
Tilgængelige formater:
- Harpiksopslæmninger– tværbundet 6% perleformet agarose; 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
- Drej kolonner– 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml søjler
- Oprensningssæt– komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografi patroner– kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
- 96-brønds Spin Plates– foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
- Bulk og Custom– lad os vide dine behov for bulk HisPur Koboltharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder HisPur Koboltsøjler, ækvilibrerings-/vaskebuffer og elueringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Oversigt | HisPur Cobalt Spin-søjler, 0,2 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | HisPur |
| Mængde | 25 kolonner |
| Protein form | Rekombinant |
| Mål | His-mærket protein |
| Type | Spin-kolonne |
| Stationær fase | Metalchelat, divalent kobolt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- HisPur Cobalt Spin Columns, 0.2 mL, 25 Columns
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol