Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest HisProbe Kit
Artikelnummer. 10573364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
685 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10573364 685 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10573364 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15168
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Opdag direkte histidin-mærkede fusionsproteiner og andre histidinrige proteiner med dette nikkelaktiverede peberrodsperoxidase (HRP) derivat.
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP er et nikkel (Ni 2 +)-aktiveret derivat af peberrodsperoxidase (HRP). Dette produkt er optimeret til direkte påvisning af rekombinante histidin-mærkede proteiner og andre histidinrige proteiner.
I modsætning til anti-6xHis-antistoffer kan HisProbe-HRP genkende polyhistidin-tags uafhængigt af tilstødende tags. Detektionskittet inkluderer blokerende buffere og kemiluminescerende substrat til følsom Western blot-detektion via HisProbe-HRP-konjugatet. Den aktive ligand i HisProbe-HRP er en tridentat chelator, der tillader Ni2+ at være bundet i aktiv form til efterfølgende interaktion og påvisning af målmolekyler. Den aktive chelator har bindingsevner svarende til iminodieddikesyre (IDA), når den bruges til immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
  • Hurtig– His-tag-detektion opnås med en et-trins probeinkubation, der eliminerer behovet for at køre en langvarig to-trins primær/sekundær antistofreaktionsprotokol
  • Økonomisk– ingen grund til at købe dyre primære/sekundære antistoffer; betydeligt billigere end anti-6xHis-tag antistoffer
  • Høj specificitet– HisProbe-HRP kan genkende his-tags uafhængigt af tilstødende tags
  • Mindre sterisk hindring– HisProbe-HRP er mindre end antistoffer og detekterer hans mærkede fusionsproteiner, der ofte ikke kan påvises, når der bruges nogle anti-his-tag antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennembore SuperSignal Vest HisProbe Kit
Produkttype HisProbe Detektionskit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje HansProbe, SuperSignal
Mængde 685 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Alle arter
Tilstrækkelig til 62 mini blots eller 5000 sq cm membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 62 mini blots eller 5000 cm 2 membran
• HisProbe-HRP-konjugat, 2 mg
• SuperSignal Vest Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Vest Pico Stabil peroxidopløsning, 250 ml
• Blokerer BSA ind TBS (10X), 125 ml
• TBS Pakninger (hver giver 500 ml), 10 pakninger
• Surfact-Amps 20 Detergent Solution, 6 x 10 mL Opbevar
HisProbe
-HRP, Blocker BSA i TBS og Surfact-Amps 20 ved 4 °C. Opbevar de resterende komponenter ved 4 °C.