Få mere at vide
Thermo Scientific™ HisProbe™ -HRP konjugat
Artikelnummer. 10208163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10208163 2 mg 2mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10208163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15165
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag direkte histidin-mærkede fusionsproteiner og andre histidinrige proteiner med dette nikkelaktiverede peberrodsperoxidase (HRP) derivat.
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP er et nikkel (Ni 2 +)-aktiveret derivat af peberrodsperoxidase (HRP). Dette produkt er optimeret til direkte påvisning af rekombinante histidin-mærkede proteiner og andre histidinrige proteiner.
I modsætning til anti-6xHis-antistoffer kan HisProbe-HRP genkende polyhistidin-tags uafhængigt af tilstødende tags. Detektionskittet inkluderer blokerende buffere og kemiluminescerende substrat til følsom Western blot-detektion via HisProbe-HRP-konjugatet. Den aktive ligand i HisProbe-HRP er en tridentat chelator, der tillader Ni2+ at være bundet i aktiv form til efterfølgende interaktion og påvisning af målmolekyler. Den aktive chelator har bindingsevner svarende til iminodieddikesyre (IDA), når den bruges til immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
  • Hurtig– His-tag-detektion opnås med en et-trins probeinkubation, der eliminerer behovet for at køre en langvarig to-trins primær/sekundær antistofreaktionsprotokol
  • Økonomisk– ingen grund til at købe dyre primære/sekundære antistoffer; betydeligt billigere end anti-6xHis-tag antistoffer
  • Høj specificitet– HisProbe-HRP kan genkende his-tags uafhængigt af tilstødende tags
  • Mindre sterisk hindring– HisProbe-HRP er mindre end antistoffer og detekterer hans mærkede fusionsproteiner, der ofte ikke kan påvises, når der bruges nogle anti-his-tag antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce HisProbe-HRP-konjugat
Produkttype HRP konjugat
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Fast stof
Produktlinje HisProbe
Mængde 2 mg
Reaktivitet Alle arter
Indhold og opbevaring Opbevaring: Opbevar produktet ved modtagelse ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HisProbe-HRP Conjugate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate