Få mere at vide
Hispidulin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hispidulin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3 |
| Formel vægt | 300.0634 |