Få mere at vide
Hispidol, MedChemExpress
Beskrivelse
Hispidol ((Z)-Hispidol) is a potential therapeutic for inflammatory bowel disease
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hispidol |
| CAS | 5786-54-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H10O4 |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | (Z)-Hispidol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM) |
| SMIL | O=C1C2=CC=C(O)C=C2O/C1=C\C3=CC=C(O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
| Vis mere |