Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ og SP Sepharose™ Højtydende IEX-søjler
Artikelnummer. 10870911 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
HiScreen Q Sepharose HP Kolonne
HiScreen SP Sepharose HP Kolonne
Ligand type:
Kvartær amin
Sulphopropyl
pH-område:
2 til 12
4 til 13
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Ligand type pH-område unitSize
10870911 HiScreen SP Sepharose HP Kolonne Sulphopropyl 4 til 13 Hver
10397509 HiScreen Q Sepharose HP Kolonne Kvartær amin 2 til 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10870911 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28950515
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til metodeoptimering og parameterscreening
  • Klar-til-brug kolonner til bekvem procesudviklingsoptimering og parameterscreening
  • Meget tværbundet agarosematrix med en gennemsnitlig perlestørrelse på 34 μm
  • Sengehøjde på 10 cm designet til at muliggøre metodeoptimering og parameterscreening
  • Forbindes nemt i serie for at opnå 20 cm sengehøjde
  • Lille lejevolumen (4,7 ml) giver hurtigt resultat og minimalt prøve-/bufferforbrug
  • Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme kromatografimedier under anvendelse af den samme lineære væskehastighed
  • Sengemål: 7,7x 100 mm
  • Matrix: 6% tværbundne agaroseperler
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Maks. strømningshastighed:< 150 cm/t.
  • Materiale (søjlebeslag og søjlerør): polypropylen
  • Kolonne ID: 7,7 mm
  • Strømningshastighed:< 150 cm/t.
HiScreen Q HP
  • Ionkapacitet: 0,14 til 0,20 mmol Cl - /ml
  • Ligand: kvaternær amin
  • Ionbyttertype: stærk anionbytter
HiScreen SP HP
  • Ionkapacitet: 0,15 til 0,20 mmol Cl - /ml
  • Ligand: sulfopropyl
  • Ionbyttertype: stærk kationbytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 8M urinstof, 6M guanidin HCl, 70% Ethanol, 1M NaOH, 1M eddikesyre, 30% isopropanol, 30% acetonitril, 2% SDS
Produkttype HiScreen SP Sepharose HP Kolonne
Sengevolumen 4.7mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7mm
Mængde 1 x 4.7mL
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed <150 cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Sulphopropyl
Maks. Tryk 3 bar
pH-område 4 til 13
Partikelstørrelse 45 til 165 μm
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Til brug med (applikation) Optimering og parameterscreening, ionbytterkromatografi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen SP HP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.