Få mere at vide
Cytiva HiScreen Forpakket HIC-søjle, Capto Butyl
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Capto Butyl fungerer ofte effektivt med ret lave saltkoncentrationer
- Lille sengevolumen for hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk |
| Flowhastighed | <600cm/h |
| Materiale | Polypropylen |
| Ligand type | Butyl |
| Partikelstørrelse | 75 μm (median partikelstørrelse af den kumulative volumenfordeling) |
| Indhold og opbevaring | 4° til 30 °C, 20% Ethanol |
| Kolonnetype | HIC kolonne |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiScreen Capto Butyl, 1 x 4.7 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol