Beskrivelse
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow er et veletableret, standard aromatisk HIC medium til indfangning og mellemliggende oprensning, der kræver lav til medium hydrofobicitet. To niveauer af substitution hjælper med at finde optimal selektivitet og bindingskapacitet til en given anvendelse.
- Forpakkede, brugsklare kolonner til bekvem procesudviklingsoptimering.
- 10 cm sengehøjde på HiScreen kolonner er designet til at tillade metodeoptimering og parameterscreening.
- Kan nemt tilsluttes i serie for at opnå 20 cm sengehøjde.
- Lille sengevolumen giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug.
- Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme medier ved brug af den samme lineære væskehastighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiScreen Phenyl FF (High Sub) |
| Sengevolumen | 4.7 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.7 mm |
| Flowhastighed | Mindre end 450 cm/t |
| Maks. Tryk | 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) |
| Indhold og opbevaring | 4° til 30°°C, 20% Ethanol eller 0,01M NaOH |
| Kolonnetype | HIC kolonne |
| Til brug med (applikation) | Hydrofob interaktionskromatografi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiScreen Phenyl FF (high sub)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.