Få mere at vide
Cytiva HiScreen MabSelect PrismA-søjle
Artikelnummer. 15893965 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 4.7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15893965 1 x 4.7 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15893965 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17549815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10415.00 DKK
    9727.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 688.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Protein A kolonne
Denne kolonne er færdigpakket med MabSelect PrismA-protein En kromatografiharpiks, der er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose-basematrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket muliggør effektiv rensning mellem oprensningskørsler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 4.7 mL
Flowhastighed <500 cm/hr.
Maks. Driftstryk 3 bar (0,3 MPa, 44 psi)
Mængde 1 x 4.7 mL
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Type Færdigpakket kolonne
Bindende Kapacitet ∽80 mg human IgG/ml harpiks ved 6 minutters opholdstid.
∽ 40 mg humant IgG/ml ved 2 minutters opholdstid.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P502-Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.