Få mere at vide
Cytiva™ HiScreen™ Kolonne med MabSelect™ VL Protein L Resin
Artikelnummer. 17887764 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 kolonne
Pakningsstørrelse:
4.7ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17887764 1 kolonne 4.7ml
1 options
Artikelnummer. 17887764 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 17542015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10215.00 DKK
    9534.00 DKK / 4.7ml
    Spare 681.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Disse HiScreen™ søjler indeholder protein L-harpiks til affinitetsindfangning af antistof-Fab'er, bispecifikke og andre varianter indeholdende en let kappa-kæde.
Efterhånden som mangfoldigheden af antistofvarianter øges, stiger behovet for kromatografiharpikser, der kan fange og oprense disse varianter. Som et alternativ til protein A kan protein L-harpiks anvendes til at fange antistof-Fab'er, bispecifikke antistoffer og andre molekyler, der indeholder kappa-varianter af den variable lette (VL) kæde. Protein L binder human kappa let kæde subtype 1, 3 og 4 og mus kappa let kæde subtype 1.
Redesignet protein L-ligand MabSelect™ VL-protein L-harpiks viste en to gange stigning i bindingskapacitet sammenlignet med Cytiva™ Capto™ L kromatografiharpiks. Denne højere kapacitet giver produktivitetsfordele inden for forskning og biofremstilling.
  • En redesignet protein L-ligand fanger antistof-Fab'er, bispecifikke og andre varianter indeholdende en kappa let kæde med høj bindingskapacitet og forbedret alkalisk stabilitet
  • Høj dynamisk bindingskapacitet til effektiv indfangning af målmolekyler
  • Stabil ved rengøring med 0,1 M NaOH, hvilket reducerer risikoen for hændelser med biobelastning
  • Giver god opløsning for produktrelaterede urenheder ved indfangning af bispecifikke antistoffer
  • Praktisk til metodeoptimering og parameterscreening muliggjort af 10 cm lejehøjden til effektiv kromatografiprocesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7 mm
Flowhastighed <300 cm/hr.
Maks. Driftstryk 3 bar
Partikelstørrelse 60μ m
Produktlinje HiScreen MabSelect
Mængde 1 kolonne
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Mål Antistof
Type Færdigpakket kolonne
Format Kromatografisøjle
Sengehøjde 100 mm
Kolonnetype Affinitet
Bindende Kapacitet 70 mg humant IgG/ml harpiks ved 6 min. Opholdstid, 60 mg humant IgG/ml harpiks ved 4 min. Opholdstid
Kapacitet (metrisk) 4.7 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • HiScreen MabSelect VL
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol