Beskrivelse
- Capto Q ImpRes er en stærk anionbytter BioProcess medium, designet til at imødekomme kravene fra moderne storskalaproducenter til hurtig, effektiv og omkostningseffektiv mellem- og polerende proteinrensning.
- 10 cm sengehøjde på HiScreen kolonner er designet til at tillade metodeoptimering og parameterscreening.
- Kan nemt tilsluttes i serie for at opnå 20 cm sengehøjde.
- Lille sengevolumen giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug.
- Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme kromatografimedier under anvendelse af den samme lineære væskehastighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 4.7 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.7 mm |
| Flowhastighed | 100 til 300 cm/t |
| Maks. Tryk | 4 bar [0,4 MPa] (59 psi) |
| Indhold og opbevaring | 4° til 30 °C, i 20 % ethanol |
| Kolonnetype | Ionbytterkolonne |
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiScreen Capto Q ImpRes, 4.7 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.