Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes og Capto™ SP ImpRes
Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Capto Q ImpRes medium
Capto SP ImpRes medium
Ligand type:
Kvartær amin
Sulfonatgruppe
pH-område:
2 til 12
4 til 12
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Leverer tryk-flow-egenskaber med bred opløsning
- Rensninger med høj kapacitet, der er lette at optimere og opskalere
- Høj flow agarose baseret matrix
- Kører ved høje flowhastigheder samt høje lejehøjder, hvilket øger fleksibiliteten i procesdesign
- Udviklet til storstilet oprensning af biofarmaceutiske proteiner
- Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme kromatografimedier under anvendelse af den samme lineære væskehastighed
- Tilgængelig i en bred vifte af forskellige bulkpakkestørrelser og færdigpakkede formater til procesudvikling
Capto Q ImpRes: Stærk anion (kvartær amingruppe) udveksling BioProcess™ medium
Capto SP ImpRes: Stærk kation (sulfonatgruppe) udveksling BioProcess medium
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 1M NaOH, 8M urinstof, 6M guanidinhydrochlorid, 30% isopropanol og 70% ethanol |
| Produkttype | Capto Q ImpRes medium |
| Diameter (engelsk) Indre | 39,3 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1000mm |
| Mængde | 100 mL |
| Højde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) | 200mm |
| Flowhastighed | 220 cm/hr. |
| Ligand type | Kvartær amin |
| Maks. Tryk | <3 bar |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol