Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Capto™ PlasmidSelect
Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
4.7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tillader supercoiled kovalent lukkede cirkulære former af plasmid DNA at blive adskilt fra åbne cirkulære former
- High-flow oprensning af supercoiled DNA fra forskningsskala til cGMP produktion
- Fleksibelt procesdesign på grund af et stort driftsvindue af strømningshastigheder og lejehøjder
- Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering ved brug af færdigpakket HiScreen kolonner
- Capto™ PlasmidSelect er baseret på en stiv basismatrix, der leverer fremragende tryk-flow-egenskaber til plasmidproduktion
- Højere gennemløb for forbedret produktivitet og procesøkonomi
- Hydrofile egenskaber af basematrix forhindrer ikke-specifik binding
- BioProcess harpiks understøttet til industrielle applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Genterapi og DNA-vaccineapplikationer |
| Produktlinje | HiScreen |
| Produkttype | Færdigpakket kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.77 mm |
| Flowhastighed | <2,3 ml/min (maks.) |
| Højde (metrisk) Seng | 10 cm |
| Maks. Tryk | 8 bar (0,8 MPa) |
| Matrix | Capto™ PlasmidSelect |
| Sengevolumen (metrisk) | 4.7 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.