Få mere at vide
Cytiva HiScreen Capto Phenyl ImpRes
Shop alle Cytiva produkter
Emballagemængde:
1 x 4.7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 10 cm sengehøjde på HiScreen kolonner er designet til at tillade metodeoptimering og parameterscreening
- Kan nemt tilsluttes i serie for at opnå 20 cm sengehøjde
- Lille sengevolumen giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug
- Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme kromatografiharpikser under anvendelse af den samme lineære væskehastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Hydrofob interaktionskromatografi |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.7 mm |
| Højde (metrisk) Seng | 100 mm |
| Sengevolumen (metrisk) | 4.7 mL |
| Emballagemængde | 1 x 4.7 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol